Learn More
Brady™ Etiquetas de polipropileno BradyJet™
Código de producto. 16130481
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,25 x 0,825 pulg
0,25 x 2 pulg
0,5 x 2 pulg
0,6 x 1,3 pulg
1 x 2 in
1,5 x 0,75 pulg
1,75 x 1,5 pulg
1 x 0,5 pulg
1 x 1,5 pulg
1 x 1 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
16130481 1 x 1,5 pulg cada uno
16190481 1,75 x 1,5 pulg cada uno
16180481 0,25 x 0,825 pulg cada uno
16170481 0,6 x 1,3 pulg cada uno
16120481 1 x 1 pulg cada uno
16190471 1 x 2 in cada uno
16180471 1,5 x 0,75 pulg cada uno
16100481 0,25 x 2 pulg cada uno
16170491 0,5 x 2 pulg cada uno
16180491 1 x 0,5 pulg cada uno
10 options
Código de producto. 16130481
Marca: Brady™ 150022
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de polipropileno Brady™ BradyJet™ son ideales para una amplia gama de aplicaciones de identificación.
  • Ideales para aplicaciones de códigos de barras e identificación a todo color en las que se requiere resistencia al nitrógeno líquido, condiciones de autoclave y productos químicos agresivos
  • El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por inyección de tinta
  • Perfecto para la identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga y tubos de ensayo
  • Resistente a productos químicos, resistente al frío, resistente a altas temperaturas, resistente a bajas temperaturas
Especificaciones
Tipo de producto Label
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Impresora BradyJet™ J2000
Material Polipropileno
Diámetro (imperial) 47,75 mm (1,88 pulg) D.I.
Dimensiones (L x An) 1 x 1,5 pulg
Tipo de adhesivo Acrílico
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Esterilidad Non-sterile
Acabado Mate
Formato Rollo
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) De −112 F a 158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +70 °C
Para utilizar con (aplicación) Identificación en laboratorio/ámbito sanitario
Cantidad 1250 por rollo
Alternate Part Number J20-235-7425J