Learn More
Brady™ Etiquetas de laboratorio BradyJet™ con etiqueta secundaria
Código de producto. 16160491
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,375 x 1 pulg
0,5 x 1,5 pulg
0,5 x 1 pulg
0,75 x 1 pulg
Cantidad:
1500 por rollo
2000 por rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad unitSize
16160491 0,5 x 1,5 pulg 1500 por rollo cada uno
16140481 0,375 x 1 pulg 1500 por rollo cada uno
16150481 0,5 x 1 pulg 1500 por rollo cada uno
16110481 0,375 x 1 pulg 2000 por rollo cada uno
16190491 0,75 x 1 pulg 2000 por rollo cada uno
5 options
Código de producto. 16160491
Marca: Brady™ 150020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de laboratorio Brady™ BradyJet™ con etiqueta secundaria son ideales para una amplia gama de aplicaciones de identificación.
  • Ideales para aplicaciones de códigos de barras e identificación a todo color en las que se requiere resistencia al nitrógeno líquido, condiciones de autoclave y productos químicos agresivos
  • El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por inyección de tinta
  • Perfecto para la identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga y tubos de ensayo
  • Resistente a productos químicos, resistente al frío, resistente a altas temperaturas, resistente a bajas temperaturas
Especificaciones
Tipo de producto Label
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Impresora BradyJet™ J2000
Material Polipropileno
Diámetro (imperial) 47,75 mm (1,88 pulg) D.I.
Dimensiones (L x An) 0,5 x 1,5 pulg
Tipo de adhesivo Acrílico
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Esterilidad Non-sterile
Acabado Mate
Formato Rollo
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) De −112 F a 158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +70 °C
Para utilizar con (aplicación) Identificación en laboratorio/ámbito sanitario
Cantidad 1500 por rollo
Alternate Part Number J20-37-7425J