Learn More
Brady™ Etiquetas de polipropileno BradyJet™ J2000
Código de producto. 17170391
Change view
Click to view available options
Tamaño (imperial):
1 x 3 pulg
3,35 x 2,17 in
30,48 m x 28,57 mm (100 pies x 1,125 pulg)
4,33 x 2,95 pulg
6,1 x 4,13 pulg
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 270
Código de producto. Tamaño (imperial) unitSize
17170391 1 x 3 pulg paquete de 1000
16394878 3,35 x 2,17 in 1 rollo
17130391 4,33 x 2,95 pulg paquete de 270
17160391 6,1 x 4,13 pulg paquete de 200
17140391 30,48 m x 28,57 mm (100 pies x 1,125 pulg) cada uno
5 options
Código de producto. 17170391
Marca: Brady™ 150545
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas resistentes a productos químicos y a bajas temperaturas ideales para aplicaciones de identificación a todo color y códigos de barras
  • Este material de polipropileno B-7425J es ideal para aplicaciones de códigos de barras e identificación a todo color en las que se requiere resistencia al nitrógeno líquido, condiciones de autoclave y productos químicos agresivos
  • El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por inyección de tinta
  • Perfecto para la identificación en laboratorio donde las etiquetas pueden entrar en contacto con productos químicos agresivos
  • Temperatura de servicio de -80 a 70 °C
  • Especificaciones
    Esterilizables en autoclave Autoclavable
    Tipo de adhesivo Acrílico, Permanent
    Recubrimiento None
    Color Blanco
    Acabado Mate
    Formato Die-cut
    Material Polipropileno
    Printable Sides Single-side Printable
    Print Technology Ink Jet
    Tipo de producto Label
    Esterilidad Non-sterile
    Para utilizar con (aplicación) Barcode labelling, Cold temperature labelling, Component and equipment labelling, Hazard communication identification, Laboratory labelling
    Para utilizar con (equipo) BradyJet™ J2000
    Etiquetas por fila 1
    Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80°C
    N.° por paquete 1000 Labels/Bag
    Cantidad 1000/paq.
    Forma Rectangle
    Tamaño (imperial) 1 x 3 pulg
    Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to +158°F
    Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to +70°C
    Grosor (imperial) 0,005 in
    Grosor (métrico) 0.127 mm
    Dimensions (LxW) 25.40 x 76.2 mm
    Longitud (imperial) 1 in.
    Anchura (imperial) 3,2 in
    Anchura (métrico) 76.20 mm
    Altura (imperial) 1 in
    Altura (métrico) 25.40 mm
    Alternate Part Number J20-18-7425J