Learn More
Brady™ Etiquetas de polipropileno BradyJet™ J2000
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanent |
| Recubrimiento | None |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Polipropileno |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Ink Jet |
| Tipo de producto | Label |
| Mostrar más |