Learn More
Brady™ Etiquetas continuas de vinilo BradyJet™
Código de producto. 16120511
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 ft x 1,125 pulg.
100 ft x 2,25 pulg.
100 ft x 4,0 pulg.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
16120511 100 ft x 2,25 pulg. cada uno
16100511 100 ft x 1,125 pulg. cada uno
16160511 100 ft x 4,0 pulg. cada uno
3 options
Código de producto. 16120511
Marca: Brady™ 150014
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas continuas de vinilo Brady™ BradyJet™ son ideales para una amplia gama de aplicaciones de identificación.
  • Fabricadas con vinilo de uso general para interiores
  • Cuentan con una capa superior especialmente formulada para mejorar la durabilidad y el color
  • Capa superior especialmente formulada que mejora los colores y el aspecto de la etiqueta
  • Probadas para resistir la exposición a líquidos, alcohol y productos químicos, así como la iluminación fluorescente y UV en interiores
  • La capa superior protege la impresión contra las manchas y las condiciones adversas
  • Etiquetas receptivas para inyección de tinta para su uso con la impresora de etiquetas de color BradyJet™ J2000
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Vinilo
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Marcado de tuberías y válvulas; identificación de seguridad y cumplimiento; etiquetado visual en el espacio de trabajo; marcado de almacenes; etiquetado de bloqueo/etiquetado; etiquetas GHS y químicas; etiquetas de arcos eléctricos
Para utilizar con (equipo) Impresora BradyJet™ J2000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
N.° por paquete 1 Label/Bag
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +60 °C
Grosor (imperial) 0.0053 in.
Grosor (métrico) 0.135 mm
Dimensions (LxW) 100 ft x 2,25 pulg.
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30.48 m
Anchura (imperial) 2.25 in.
Anchura (métrico) 57.15 mm
Diámetro (imperial) 47,75 mm (1,88 pulg) D.I.
Alternate Part Number J20C-2250-2595