Learn More
Brady™ Etiquetas continuas de poliéster BradyJet™
Código de producto. 16190501
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 ft x 1,125 pulg.
100 ft x 2,25 pulg.
100 ft x 4 pulg.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16190501
Marca: Brady™ 150021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas continuas de poliéster Brady™ BradyJet™ se utilizan con la BradyJet™ J2000 y son ideales para una amplia gama de aplicaciones de identificación.
  • Fabricadas con poliéster de uso general para interiores
  • Cuentan con una capa superior especialmente formulada para mejorar la durabilidad y el color
  • Capa superior especialmente formulada que mejora los colores y el aspecto de la etiqueta
  • Probadas para resistir la exposición a líquidos, alcohol y productos químicos, así como la iluminación fluorescente y UV en interiores
  • La capa superior protege la impresión contra las manchas y las condiciones adversas
  • Etiquetas receptivas para inyección de tinta para su uso con la impresora de etiquetas de color BradyJet™ J2000
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Marcado de tuberías y válvulas; identificación de seguridad y cumplimiento; etiquetado visual en el espacio de trabajo; marcado de almacenes; etiquetado de bloqueo/etiquetado; etiquetas GHS y químicas; etiquetas de arcos eléctricos
Para utilizar con (equipo) Impresora BradyJet™ J2000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
N.° por paquete 1 Label/Bag
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +60 °C
Grosor (imperial) 0.0047 in.
Grosor (métrico) 0.119 mm
Dimensions (LxW) 100 ft x 1,125 pulg.
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30.48 m
Anchura (imperial) 1.125 in.
Anchura (métrico) 28.58 mm
Diámetro (imperial) 1,88 in
Alternate Part Number J20C-1125-2569