Learn More
Brady™ Etiquetas de impresión BradyGrip™ para cinta de cierre con gancho VELCRO™ Brand para las impresoras M710 y BMP71
Código de producto. 17889144
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 ft x 0,25 in
20 ft x 0,5 in
20 ft x 0,75 in
20 ft x 1,5 in
20 ft x 1 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17889144 20 ft x 0,25 in cada uno
17819044 20 ft x 0,5 in cada uno
17809194 20 ft x 0,75 in cada uno
17869194 20 ft x 1 in cada uno
17868164 20 ft x 1,5 in cada uno
5 options
Código de producto. 17889144
Marca: Brady™ 173238
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la identificación de cables, utilice el material de impresión BradyGrip™ para cinta de cierre, un material exclusivo que se puede imprimir y colocar y que se puede aplicar, reposicionar o retirar fácilmente.
  • Para la identificación de cables, utilice el material de impresión BradyGrip™ para cinta de cierre, un material exclusivo que se puede imprimir y colocar y que se puede aplicar, reposicionar o retirar fácilmente.
  • Presenta un frontal imprimible y un reverso adherente con ganchos diminutos
  • Se pega a la cinta VELCRO™ Brand ONE-WRAP™ para una identificación de cables sencilla
  • No daña los cables como las bridas de nailon
  • Maximiza su tiempo de actividad con una identificación imprimible más rápida en mazos de cables
  • El producto VELCRO™ Brand ONE-WRAP™ no está incluido con la compra
  • VELCRO™ y ONE-WRAP™ son marcas comerciales registradas de Velcro IP Holdings LLC. Utilizadas con permiso.
  • Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M7-R6000/M71-R6000
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de adhesivo Non-adhesive
Recubrimiento None
Color White
Acabado Mate
Formato Continua
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Wire and Cable Labeling
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex No
Cantidad 20 ft.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +122°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +50 °C
Grosor (imperial) 0.015 in.
Grosor (métrico) 0.381 mm
Dimensions (LxW) 20 ft x 0,25 in
Longitud (imperial) 20 ft.
Longitud (métrico) 6.1 m
Anchura (imperial) 0.25 in.
Anchura (métrico) 6.35 mm
Alternate Part Number M7C-250-414