Learn More
Brady™ Etiquetas de impresión BradyGrip™ para cinta de cierre VELCRO™ Brand Hook
Código de producto. 17971940
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,70 mm x 3,66 m (An x Al)
19,05 mm x 3,66 m (An x Al)
6,35 mm x 3,66 m (An x Al)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17971940 6,35 mm x 3,66 m (An x Al) cada uno
17991940 12,70 mm x 3,66 m (An x Al) cada uno
17991930 19,05 mm x 3,66 m (An x Al) cada uno
3 options
Código de producto. 17971940
Marca: Brady™ 170727
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Colocación, retirada y reposicionamiento sencillos de etiquetas en mazos de cables con el material de impresión BradyGrip™ para cinta de cierre (B-414) cuando se usa en combinación con rollos de VELCRO™ Brand ONE-WRAP™. Disponible para las impresoras de etiquetas portátiles de Brady.
  • Producto especializado: diseñado en colaboración con Velcro Companies para el marcado sencillo y seguro de cables y mazos de cables
  • Producto duradero: diseñado para permitir la reutilización y la utilización a largo plazo
  • Producto seguro: fabricado con ganchos de Velcro™ Brand para la colocación segura en correas VELCRO™ Brand ONE-WRAP™
  • Producto reutilizable: facilidad de colocación y reutilización cuando sea necesario actualizar los mazos de cables
  • El producto VELCRO™ Brand ONE-WRAP™ no está incluido con la compra
  • VELCRO™ y ONE-WRAP™ son marcas comerciales registradas de Velcro IP Holdings LLC. Utilizadas con permiso.
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU, 2015/863
Tipo de adhesivo Non-adhesive
Color White
Acabado Mate
Formato Continua
Material Polyester
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Wire and cable labelling
Para utilizar con (equipo) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Cantidad 1
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to 122°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to 50°C
Grosor (imperial) 0.015 in
Grosor (métrico) 0.381 mm
Dimensions (LxW) 6,35 mm x 3,66 m (An x Al)
Longitud (imperial) 12 ft.
Longitud (métrico) 3.66 m
Anchura (imperial) 0.25 in
Anchura (métrico) 6.35 mm
Alternate Part Number M4C-250-414