Learn More
Brady™ Etiquetas fosforescentes BradyGlo™ BMP71
Click to view available options
Tamaño (imperial):
22,86 m x 25,4 mm (75 pies x 1 pulg.)
22,86 m x 25,4 mm (75 pies x 2 pulg.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cinta fosforescente para condiciones de poca luz
- Anchuras de 2,5 y 5 cm disponibles
- Cada rollo es de 22,4 m de longitud
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Glow |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliéster (B-582) |
| Tipo de producto | Cinta fosforescente BMP71 |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora BMP™71 |
| Tamaño (imperial) | 22,86 m x 25,4 mm (75 pies x 2 pulg.) |
| Tamaño (métrico) | 22,8m x 50,8mm |
| Grosor (imperial) | 0,0079 in |