Learn More
Brady™ Cintas de vinilo (B-595) para impresora BMP71
Código de producto. 11725613
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Azul cielo
Azul claro
Canela
Dorado
Gris
Marrón
Morado
Negro
Ocre
Rosa
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
11725613 Azul cielo cada uno
11795593 Negro cada uno
11715603 Marrón cada uno
11745603 Verde cada uno
11705603 Azul cada uno
11725603 Transparente cada uno
11735603 Dorado cada uno
11755603 Gris cada uno
11765603 Azul claro cada uno
11795603 Rosa cada uno
11775603 Ocre cada uno
11705613 Morado cada uno
11735613 Canela cada uno
13 options
Código de producto. 11725613
Marca: Brady™ 142387
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El grado de vinilo para interiores y exteriores se ajusta a superficies irregulares, lisas o rugosas
  • Película de vinilo con adhesivo permanente
  • Se adhiere bien a tubos, paredes, equipos, ventanas y la mayoría de superficies limpias y secas
  • Resistente a grasa, aceite y la mayoría de productos químicos industriales
  • Durabilidad de cinco años en exteriores a temperaturas de 82 °C a -40 °C. Se puede aplicar a temperaturas mínimas de hasta -18 °C.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS5609:1986 sección 2 y sección 3
Descripción Cintas para impresora de etiquetas BMP71
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Azul cielo
Acabado Satinado
Material Vinilo (B-595)
Tipo de producto Tape
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de ventanas, equipos, paredes y tuberías
Para utilizar con (equipo) Impresora BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1 unidad
Tamaño (imperial) 15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 1 pulg.)
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (métrico) 0,102 mm
Dimensions (LxW) 15,24 m x 2,54 cm
Longitud (imperial) 50 ft
Longitud (métrico) 15,24 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 2,54 cm
Altura (métrico) 15,24 m