Learn More
Brady™ Flechas de suelo prediseñadas ToughStripe™
Código de producto. 11771276
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Texto mostrado:
Arrow
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Texto mostrado unitSize
11771276 Azul Arrow 1 rollo
11747084 Blanco Arrow 1 paquete
11761276 Verde Arrow 1 rollo
11791276 Negro Arrow 1 rollo
11701286 Blanco Arrow 1 rollo
11751276 Rojo Arrow 1 rollo
11781276 Amarillo Arrow 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11771276 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 104528
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las flechas de suelo prediseñadas ToughStripe™ están fabricadas con material de poliéster B-514, que es ideal para su uso en el marcado de pasillos, corredores y lugares de almacenamiento, además de para señalar equipos y salidas de seguridad.
  • La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
  • La cinta se retira limpiamente sin dejar ningún residuo adhesivo antiestéticos ni causar daños en el suelo
  • Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para identificar equipo y rutas de salida
  • Supera las normas de seguridad para superficies limpias y secas antideslizantes según ANSI A 1264.2-2006 y OSHA 1910
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternate Part Number TS-50.80-514-PREARO-BL-RL
Acabado Alto satinado
Material Poliéster
Cantidad 100/Paq.
Tipo de adhesivo Caucho permanente
Descripción Formas prefijadas ToughStripe
Para utilizar con (aplicación) Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y señalar equipos de seguridad importantes y rutas de salida.
Altura (imperial) 5 pulg
Altura (métrico) 127 mm
Temperatura máx. (imperial) 130 °F
Temperatura mín. (imperial) 0 °F
Grosor 2 mil
Anchura (imperial) 2 pulg
Anchura (métrico) 50,8 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a 54 °C
Forma Arrow
Intervalo de temperatura (imperial) De 0 °F a 130 °F
Dimensiones (L x An) 50,80 x 127 mm
Texto mostrado Arrow
Tipo de producto Cinta de marcado de suelo ToughStripe™
Color Azul