Learn More
Brady™ Huellas para suelo de poliéster ToughStripe™
Código de producto. 11721196
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Color unitSize
11721196 Rojo 1 paquete
11741196 Azul 1 paquete
11731196 Verde 1 paquete
11751196 Amarillo 1 paquete
11761196 Negro 1 paquete
11771196 Blanco 1 paquete
6 options
Código de producto. 11721196
Marca: Brady™ 104406
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dirija el tráfico visualmente utilizando estas pegatinas de tamaño reducido
Diseñadas para aplicarse con facilidad en la mano, estas pegatinas se han fabricado con un material duro y resistente capaz de soportar el tráfico de carretillas sin desgarrarse ni levantarse.
  • El diseño de perfil bajo minimiza los desgarros y arañazos de patines, gatos para plataformas, etc.
  • Fabricadas con poliéster resistente y adhesivo agresivo
  • No dejan trozos ni escamas cuando se retira: salen de una sola pieza
  • Retirada limpia sin ningún residuo adhesivo antiestético ni daños en el suelo
  • La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva
  • El perfil bajo minimiza la acumulación de residuos por los bordes que se produce con marcas de suelo más gruesas (extruidas)
  • La superficie resiste marcas y manchas y se limpia para quedar como nueva
  • Dimensiones: 25,4 × 8,89 cm (10 × 3,5 pulg.)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Descripción Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más)
Tipo de adhesivo Caucho, Permanente
Recubrimiento None
Color Rojo
Acabado Alto satinado
Formato Label
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Tipo de producto Label Tape
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Para dirigir visualmente el tráfico por las instalaciones
Satinado 115 unidades Gardner
Vida útil 2 años
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -18°C
N.° por paquete 5 Pairs/Pack
Cantidad 10/paq.
Forma Base
Intervalo de temperatura (imperial) De 0° a 130 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a +54 °C
Grosor (imperial) 0,008 in
Grosor (métrico) 0,201 mm
Dimensions (LxW) 254.00 x 88.9 mm
Longitud (imperial) 10 in
Longitud (métrico) 25,4 cm
Anchura (imperial) 3,5 in
Anchura (métrico) 88,90 mm
Altura (imperial) 10 in.
Altura (métrico) 254.00 mm
Alternate Part Number TS-514-FOOT-RD-10