Learn More
Brady™ Punto para suelo de poliéster ToughStripe™
Código de producto. 11757314
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
Código de producto. Color unitSize
11757314 Amarillo 1 rollo
11727314 Rojo 1 paquete
11737314 Verde 1 rollo
11747314 Azul 1 rollo
11767314 Negro 1 rollo
11777314 Blanco 1 paquete
6 options
Código de producto. 11757314
Marca: Brady™ 104403
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Basta con aplicar estos puntos resistentes una sola vez
Fabricados con poliéster resistente y rígido y adhesivo agresivo, estos puntos soportan el tráfico de carretillas sin desprenderse ni levantarse.
Extracción indolora
  • No dejan trozos ni escamas cuando se retira: salen de una sola pieza
  • Retirada limpia sin ningún residuo adhesivo antiestético ni daños en el suelo
Gran visibilidad
  • La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva
  • El perfil bajo minimiza la acumulación de residuos por los bordes que se produce con marcas de suelo más gruesas (extruidas)
  • La superficie resiste marcas y manchas y se limpia para quedar como nueva
Especificaciones
  • Diámetro: 8,89 cm
  • Material: poliéster ToughStripe
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Descripción Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más)
Tipo de adhesivo Caucho, Permanente
Recubrimiento None
Color Amarillo
Acabado Alto satinado
Formato Label
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Tipo de producto Label Tape
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Se usa para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para indicar la ubicación de equipos de seguridad y salidas
Satinado 115 unidades Gardner
Vida útil 2 años
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -18°C
N.° por paquete 400 Labels/Roll
Cantidad 350/paq.
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (imperial) De 0° a 130 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a +54 °C
Grosor (imperial) 0,008 in
Grosor (métrico) 0,201 mm
Dimensions (LxW) 88.9 x 88.9 mm
Longitud (imperial) 3.5 in.
Anchura (imperial) 3.5 in.
Anchura (métrico) 88.9 mm
Diámetro (imperial) 3,5 in
Diámetro (métrico) 8,89 cm
Alternate Part Number TS-DIA89-514-YL-RL