Learn More
Brady™ Punto para suelo de poliéster ToughStripe™
Descripción
Fabricados con poliéster resistente y rígido y adhesivo agresivo, estos puntos soportan el tráfico de carretillas sin desprenderse ni levantarse.
Extracción indolora
- No dejan trozos ni escamas cuando se retira: salen de una sola pieza
- Retirada limpia sin ningún residuo adhesivo antiestético ni daños en el suelo
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva
- El perfil bajo minimiza la acumulación de residuos por los bordes que se produce con marcas de suelo más gruesas (extruidas)
- La superficie resiste marcas y manchas y se limpia para quedar como nueva
- Diámetro: 8,89 cm
- Material: poliéster ToughStripe
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Descripción | Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más) |
| Tipo de adhesivo | Caucho, Permanente |
| Recubrimiento | None |
| Color | Azul |
| Acabado | Alto satinado |
| Formato | Label |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | None |
| Mostrar más |