Learn More
Brady™ Etiquetas ToughStripe™ con sobrelaminado
Click to view available options
Color:
Amarillo, Transparente
Azul
Blanca, Transparente
Naranja, Transparente
Negro, Transparente
Rojo, Transparente
Verde, Transparente
Longitud (imperial):
100 ft
Anchura (imperial):
1,12 in
2,25 in
Anchura (métrico):
2,86 cm
5,71 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Descripción
Includes
- 1 rollo de poliéster B-483
- 1 rollo de sobrelaminado de poliéster B-634
Proceso sencillo en tres pasos
- Etiqueta de impresora
- Colocación en el suelo
- Aplicar sobrelaminado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/95/CE |
| Descripción | Cinta de marcado de suelo GlobalMark ToughStripe con sobrelaminado |
| Tipo de adhesivo | Caucho, Permanente |
| Recubrimiento | None |
| Color | Blanca, Transparente |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Cinta |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mostrar más |