Learn More
Brady™ Etiquetas ToughStripe™ con sobrelaminado
Código de producto. 11771006
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo, Transparente
Azul
Blanca, Transparente
Naranja, Transparente
Negro, Transparente
Rojo, Transparente
Verde, Transparente
Longitud (imperial):
100 ft
Anchura (imperial):
1,12 in
2,25 in
Anchura (métrico):
2,86 cm
5,71 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Longitud (imperial) Anchura (imperial) Anchura (métrico) unitSize
11771006 Rojo, Transparente 100 ft 2,25 in 5,71 cm 1 rollo
11721006 Blanca, Transparente 100 ft 1,12 in 2,86 cm 1 rollo
11711006 Blanca, Transparente 100 ft 2,25 in 5,71 cm 1 rollo
11731006 Negro, Transparente 100 ft 2,25 in 5,71 cm 1 rollo
11741006 Negro, Transparente 100 ft 1,12 in 2,86 cm 1 rollo
11751006 Amarillo, Transparente 100 ft 2,25 in 5,71 cm 1 rollo
11761006 Amarillo, Transparente 100 ft 1,12 in 2,86 cm 1 rollo
11781006 Rojo, Transparente 100 ft 1,12 in 2,86 cm 1 rollo
11791006 Azul 100 ft 2,25 in 5,71 cm 1 rollo
11701016 Azul 100 ft 1,12 in 2,86 cm 1 rollo
11721016 Verde, Transparente 100 ft 1,12 in 2,86 cm 1 rollo
11731016 Naranja, Transparente 100 ft 2,25 in 5,71 cm 1 rollo
11741016 Naranja, Transparente 100 ft 1,12 in 2,86 cm 1 rollo
11711016 Verde, Transparente 100 ft 2,25 in 5,71 cm 1 rollo
14 options
Código de producto. 11771006
Marca: Brady™ 142165
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
  • 1 rollo de poliéster B-483
  • 1 rollo de sobrelaminado de poliéster B-634
Cree etiquetas de suelo impresas personalizadas de una forma rápida y sencilla
Proceso sencillo en tres pasos
  • Etiqueta de impresora
  • Colocación en el suelo
  • Aplicar sobrelaminado
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción Cinta de marcado de suelo GlobalMark ToughStripe con sobrelaminado
Tipo de adhesivo Caucho, Permanente
Recubrimiento None
Color Rojo, Transparente
Acabado Satinado
Formato Cinta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Para metales de alta adherencia a texturizados y plásticos con baja energía de superficie
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas Globalmark™ 2 y BMP™ 71
Incluye 1 rollo de cinta y 1 rollo de laminado en exceso
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -18°C
N.° por paquete 2 Rolls/Kit
Cantidad 1 kit
Intervalo de temperatura (imperial) De 0° a 130 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a +54 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,203 mm
Dimensions (LxW) 100 ft x 2,25 pulg (30,48 m x 5,71 cm)
Longitud (imperial) 100 ft
Longitud (métrico) 30,48 m
Anchura (imperial) 2,25 in
Anchura (métrico) 5,71 cm