Learn More
Brady™ Etiquetas ToughStripe™ con sobrelaminado
Código de producto. 11741016
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo, Transparente
Azul
Blanca, Transparente
Naranja, Transparente
Negro, Transparente
Rojo, Transparente
Verde, Transparente
Longitud (imperial):
100 ft
Anchura (imperial):
1,12 in
2,25 in
Anchura (métrico):
2,86 cm
5,71 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (imperial) Anchura (imperial) Anchura (métrico) unitSize
11741016 Naranja, Transparente 100 ft 1,12 in 2,86 cm 1 rollo
11721006 Blanca, Transparente 100 ft 1,12 in 2,86 cm 1 rollo
11711006 Blanca, Transparente 100 ft 2,25 in 5,71 cm 1 rollo
11731006 Negro, Transparente 100 ft 2,25 in 5,71 cm 1 rollo
11741006 Negro, Transparente 100 ft 1,12 in 2,86 cm 1 rollo
11751006 Amarillo, Transparente 100 ft 2,25 in 5,71 cm 1 rollo
11761006 Amarillo, Transparente 100 ft 1,12 in 2,86 cm 1 rollo
11781006 Rojo, Transparente 100 ft 1,12 in 2,86 cm 1 rollo
11771006 Rojo, Transparente 100 ft 2,25 in 5,71 cm 1 rollo
11791006 Azul 100 ft 2,25 in 5,71 cm 1 rollo
11701016 Azul 100 ft 1,12 in 2,86 cm 1 rollo
11721016 Verde, Transparente 100 ft 1,12 in 2,86 cm 1 rollo
11731016 Naranja, Transparente 100 ft 2,25 in 5,71 cm 1 rollo
11711016 Verde, Transparente 100 ft 2,25 in 5,71 cm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11741016 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 142175
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
  • 1 rollo de poliéster B-483
  • 1 rollo de sobrelaminado de poliéster B-634
Cree etiquetas de suelo impresas personalizadas de una forma rápida y sencilla
Proceso sencillo en tres pasos
  • Etiqueta de impresora
  • Colocación en el suelo
  • Aplicar sobrelaminado
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción Cinta de marcado de suelo GlobalMark ToughStripe con sobrelaminado
Tipo de adhesivo Caucho, Permanente
Recubrimiento None
Color Naranja, Transparente
Acabado Satinado
Formato Cinta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Para metales de alta adherencia a texturizados y plásticos con baja energía de superficie
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas Globalmark™ 2 y BMP™ 71
Incluye 1 rollo de cinta y 1 rollo de laminado en exceso
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -18°C
N.° por paquete 2 Rolls/Kit
Cantidad 1 kit
Intervalo de temperatura (imperial) De 0° a 130 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a +54 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,203 mm
Dimensions (LxW) 100 ft x 1,12 pulg (30,48 m x 2,86 cm)
Longitud (imperial) 100 ft
Longitud (métrico) 30,48 m
Anchura (imperial) 1,12 in
Anchura (métrico) 2,86 cm