Learn More
Brady™ Etiquetas ToughStripe™ con sobrelaminado
Descripción
Includes
- 1 rollo de poliéster B-483
- 1 rollo de sobrelaminado de poliéster B-634
Proceso sencillo en tres pasos
- Etiqueta de impresora
- Colocación en el suelo
- Aplicar sobrelaminado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/95/CE |
| Descripción | Cinta de marcado de suelo GlobalMark ToughStripe con sobrelaminado |
| Tipo de adhesivo | Caucho, Permanente |
| Recubrimiento | None |
| Color | Naranja, Transparente |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Cinta |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mostrar más |