Learn More
Brady™ Cinta de marcado de suelo ToughStripe™
Código de producto. 11781685
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Blanco, Rojo
Naranja
Negro
Negro, Amarillo
Negro, Blanca
Rojo
Verde
Anchura (imperial):
2 in
3 in
4 in
Anchura (métrico):
5,08 cm
7,6 cm
7,62 cm
10,2 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Anchura (imperial) Anchura (métrico) unitSize
11781685 Negro, Blanca 3 in 7,62 cm 1 rollo
11791665 Negro 2 in 5,08 cm 1 rollo
11791675 Negro 3 in 7,62 cm 1 rollo
11791685 Negro 4 in 10,2 cm 1 rollo
11781675 Negro, Blanca 2 in 5,08 cm 1 rollo
11781695 Negro, Blanca 4 in 10,2 cm 1 rollo
11761675 Negro, Amarillo 2 in 5,08 cm 1 rollo
11761685 Negro, Blanca 3 in 7,6 cm 1 rollo
11761695 Negro, Amarillo 4 in 10,2 cm 1 rollo
11731675 Azul 2 in 5,08 cm 1 rollo
11731685 Azul 3 in 7,62 cm 1 rollo
11731695 Azul 4 in 10,2 cm 1 rollo
11741675 Verde 2 in 5,08 cm 1 rollo
11741685 Verde 3 in 7,62 cm 1 rollo
11741695 Verde 4 in 10,2 cm 1 rollo
11751675 Naranja 2 in 5,08 cm 1 rollo
11751685 Naranja 3 in 7,62 cm 1 rollo
11751695 Naranja 4 in 10,2 cm 1 rollo
11721675 Rojo 2 in 5,08 cm 1 rollo
11721685 Rojo 3 in 7,62 cm 1 rollo
11721695 Rojo 4 in 10,2 cm 1 rollo
11771675 Blanco, Rojo 2 in 5,08 cm 1 rollo
11771685 Blanco, Rojo 3 in 7,62 cm 1 rollo
11771695 Blanco, Rojo 4 in 10,2 cm 1 rollo
11701675 Blanco 2 in 5,08 cm 1 rollo
11701685 Blanco 3 in 7,62 cm 1 rollo
11701695 Blanco 4 in 10,2 cm 1 rollo
11711675 Amarillo 2 in 5,08 cm 1 rollo
11711685 Amarillo 3 in 7,62 cm 1 rollo
11711695 Amarillo 4 in 10,2 cm 1 rollo
30 options
Código de producto. 11781685
Marca: Brady™ 104349
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solución de uso intensivo y larga duración (3.5 m/100 pies de longitud) para marcar suelos, pasillos, celdas de trabajo y otras áreas designadas
  • El marcado de suelos visible mejora la seguridad y la organización en casi cualquier entorno industrial
  • La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
  • Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para identificar equipo y rutas de salida
  • Lo puede aplicar con facilidad una persona que trabaje sola
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Descripción CINTAS DE SUELO ToughStripe
Tipo de adhesivo Caucho, Permanente
Recubrimiento None
Color Negro, Blanca
Acabado Satinado
Formato Cinta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Tipo de producto Label Tape
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Se usa para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para indicar la ubicación de equipos de seguridad y salidas
Satinado 115 unidades Gardner
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -18°C
N.° por paquete 1 Roll/Pack
Cantidad 1 rollo
Forma Rectangle
Intervalo de temperatura (imperial) De 0° a 130 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a +54 °C
Grosor (imperial) 0,008 in
Grosor (métrico) 0,201 mm
Dimensions (LxW) 100 ft x 3 pulg (30,48 m x 7,62 cm)
Longitud (imperial) 100 ft
Longitud (métrico) 30,48 m
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 7,62 cm
Alternate Part Number TS-76.20-514-BK/WT-STR-RL