Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Cinta de marcado de suelo ToughStripe™
Brady™ Cinta de marcado de suelo ToughStripe™
Código de producto. 11751675
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Blanco, Rojo
Naranja
Negro
Negro, Amarillo
Negro, Blanca
Rojo
Verde
Anchura (imperial):
2 in
3 in
4 in
Anchura (métrico):
5,08 cm
7,6 cm
7,62 cm
10,2 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
30 product options available for selection
| Código de producto. | Color | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11751675 | Naranja | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11791665 | Negro | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11791675 | Negro | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11791685 | Negro | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11781675 | Negro, Blanca | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11781685 | Negro, Blanca | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11781695 | Negro, Blanca | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11761675 | Negro, Amarillo | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11761685 | Negro, Blanca | 3 in | 7,6 cm | 1 rollo |
| 11761695 | Negro, Amarillo | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11731675 | Azul | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11731685 | Azul | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11731695 | Azul | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11741675 | Verde | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11741685 | Verde | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11741695 | Verde | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11751685 | Naranja | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11751695 | Naranja | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11721675 | Rojo | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11721685 | Rojo | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11721695 | Rojo | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11771675 | Blanco, Rojo | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11771685 | Blanco, Rojo | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11771695 | Blanco, Rojo | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11701675 | Blanco | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11701685 | Blanco | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11701695 | Blanco | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11711675 | Amarillo | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11711685 | Amarillo | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11711695 | Amarillo | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
11751675
Proveedor
Brady™
N.º de proveedor
104316
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El marcado de suelos visible mejora la seguridad y la organización en casi cualquier entorno industrial
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
- Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para identificar equipo y rutas de salida
- Lo puede aplicar con facilidad una persona que trabaje sola
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Descripción | CINTAS DE SUELO ToughStripe |
| Tipo de adhesivo | Caucho, Permanente |
| Recubrimiento | None |
| Color | Naranja |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Cinta |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | None |
| Tipo de producto | Label Tape |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Se usa para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para indicar la ubicación de equipos de seguridad y salidas |
| Satinado | 115 unidades Gardner |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -18°C |
| N.° por paquete | 1 Roll/Pack |
| Cantidad | 1 rollo |
| Forma | Rectangle |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 0° a 130 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -18 °C a +54 °C |
| Grosor (imperial) | 0,008 in |
| Grosor (métrico) | 0,201 mm |
| Dimensions (LxW) | 30,48 m x 5,08 cm |
| Longitud (imperial) | 100 ft |
| Longitud (métrico) | 30,48 m |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Anchura (métrico) | 5,08 cm |
| Alternate Part Number | TS-50.80-514-OR-RL |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?