Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Cinta de marcado de suelo ToughStripe™
Brady™ Cinta de marcado de suelo ToughStripe™
Código de producto. 11741685
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Blanco, Rojo
Naranja
Negro
Negro, Amarillo
Negro, Blanca
Rojo
Verde
Anchura (imperial):
2 in
3 in
4 in
Anchura (métrico):
5,08 cm
7,6 cm
7,62 cm
10,2 cm
Packungsgröße:
1 rollo
| Artikelnummer. | Color | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11741685 | Verde | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11791665 | Negro | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11791675 | Negro | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11791685 | Negro | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11781675 | Negro, Blanca | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11781685 | Negro, Blanca | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11781695 | Negro, Blanca | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11761675 | Negro, Amarillo | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11761685 | Negro, Blanca | 3 in | 7,6 cm | 1 rollo |
| 11761695 | Negro, Amarillo | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11731675 | Azul | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11731685 | Azul | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11731695 | Azul | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11741675 | Verde | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11741695 | Verde | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11751675 | Naranja | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11751685 | Naranja | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11751695 | Naranja | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11721675 | Rojo | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11721685 | Rojo | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11721695 | Rojo | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11771675 | Blanco, Rojo | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11771685 | Blanco, Rojo | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11771695 | Blanco, Rojo | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11701675 | Blanco | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11701685 | Blanco | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11701695 | Blanco | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11711675 | Amarillo | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11711685 | Amarillo | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11711695 | Amarillo | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11741685
Marke: Brady™ 104345
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- El marcado de suelos visible mejora la seguridad y la organización en casi cualquier entorno industrial
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
- Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para identificar equipo y rutas de salida
- Lo puede aplicar con facilidad una persona que trabaje sola
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Descripción | CINTAS DE SUELO ToughStripe |
| Tipo de adhesivo | Caucho, Permanente |
| Recubrimiento | None |
| Color | Verde |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Cinta |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | None |
| Tipo de producto | Label Tape |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Se usa para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para indicar la ubicación de equipos de seguridad y salidas |
| Satinado | 115 unidades Gardner |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -18°C |
| N.° por paquete | 1 Roll/Pack |
| Cantidad | 1 rollo |
| Forma | Rectangle |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 0° a 130 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -18 °C a +54 °C |
| Grosor (imperial) | 0,008 in |
| Grosor (métrico) | 0,201 mm |
| Dimensions (LxW) | 100 ft x 3 pulg (30,48 m x 7,62 cm) |
| Longitud (imperial) | 100 ft |
| Longitud (métrico) | 30,48 m |
| Anchura (imperial) | 3 in |
| Anchura (métrico) | 7,62 cm |
| Alternate Part Number | TS-76.20-514-GR-RL |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?