Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Cinta de marcado de suelo ToughStripe™
Brady™ Cinta de marcado de suelo ToughStripe™
Código de producto. 11711695
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Blanco, Rojo
Naranja
Negro
Negro, Amarillo
Negro, Blanca
Rojo
Verde
Anchura (imperial):
2 in
3 in
4 in
Anchura (métrico):
5,08 cm
7,6 cm
7,62 cm
10,2 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
| Código de producto. | Color | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11711695 | Amarillo | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11791665 | Negro | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11791675 | Negro | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11791685 | Negro | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11781675 | Negro, Blanca | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11781685 | Negro, Blanca | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11781695 | Negro, Blanca | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11761675 | Negro, Amarillo | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11761685 | Negro, Blanca | 3 in | 7,6 cm | 1 rollo |
| 11761695 | Negro, Amarillo | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11731675 | Azul | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11731685 | Azul | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11731695 | Azul | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11741675 | Verde | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11741685 | Verde | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11741695 | Verde | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11751675 | Naranja | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11751685 | Naranja | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11751695 | Naranja | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11721675 | Rojo | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11721685 | Rojo | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11721695 | Rojo | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11771675 | Blanco, Rojo | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11771685 | Blanco, Rojo | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11771695 | Blanco, Rojo | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11701675 | Blanco | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11701685 | Blanco | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
| 11701695 | Blanco | 4 in | 10,2 cm | 1 rollo |
| 11711675 | Amarillo | 2 in | 5,08 cm | 1 rollo |
| 11711685 | Amarillo | 3 in | 7,62 cm | 1 rollo |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11711695
Marca: Brady™ 104372
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El marcado de suelos visible mejora la seguridad y la organización en casi cualquier entorno industrial
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
- Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para identificar equipo y rutas de salida
- Lo puede aplicar con facilidad una persona que trabaje sola
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Descripción | CINTAS DE SUELO ToughStripe |
| Tipo de adhesivo | Caucho, Permanente |
| Recubrimiento | None |
| Color | Amarillo |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Cinta |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | None |
| Tipo de producto | Label Tape |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Se usa para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para indicar la ubicación de equipos de seguridad y salidas |
| Satinado | 115 unidades Gardner |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -18°C |
| N.° por paquete | 1 Roll/Pack |
| Cantidad | 1 rollo |
| Forma | Rectangle |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 0° a 130 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -18 °C a +54 °C |
| Grosor (imperial) | 0,008 in |
| Grosor (métrico) | 0,201 mm |
| Dimensions (LxW) | 100 ft x 4 pulg (30,48 m x 10,2 cm) |
| Longitud (imperial) | 100 ft |
| Longitud (métrico) | 30,48 m |
| Anchura (imperial) | 4 in |
| Anchura (métrico) | 10,2 cm |
| Alternate Part Number | TS-101.60-514-YL-RL |
| Mostrar más Mostrar menos |