Learn More
Brady™ Marcadores separados para marcado de suelos ToughStripe™
Código de producto. 11767074
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Forma:
Punto
Rectángulo
Redondo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. 11767074
Marca: Brady™ 104525
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los marcadores previamente separados para el marcado de suelos ToughStripe™ están fabricados con material de poliéster B-514, que es ideal para su uso en el marcado de pasillos, corredores y lugares de almacenamiento, además de para señalar equipos y salidas de seguridad.
  • La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
  • La cinta se retira limpiamente sin dejar ningún residuo adhesivo antiestéticos ni causar daños en el suelo
  • Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para identificar equipo y rutas de salida
  • Supera las normas de seguridad para superficies limpias y secas antideslizantes según ANSI A 1264.2-2006 y OSHA 1910.34
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Descripción Formas prefijadas ToughStripe
Tipo de adhesivo Caucho, Permanente
Recubrimiento None
Color Negro
Acabado Gloss
Formato Cinta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Tipo de producto Label Tape
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para puntos en suelos, marcar pasillos, corredores, lugares de almacenamiento, indicar equipos de seguridad, salidas
Satinado 115 unidades Gardner
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -18°C
N.° por paquete 80 Pieces/Roll
Cantidad 1 rollo
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (imperial) De 0° a 130 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a +54 °C
Grosor (imperial) 0,008 in
Grosor (métrico) 0,201 mm
Dimensions (LxW) 3.5 pulg de anchura
Longitud (imperial) 100 ft.
Anchura (imperial) 3,5 in
Anchura (métrico) 88,9 mm
Diámetro (imperial) 3,5 in
Diámetro (métrico) 8,89 cm
Alternate Part Number TS-88.90-514-PREDIA-BK-RL