Learn More
Brady™ Marcadores separados para marcado de suelos ToughStripe™
Descripción
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
- La cinta se retira limpiamente sin dejar ningún residuo adhesivo antiestéticos ni causar daños en el suelo
- Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para identificar equipo y rutas de salida
- Supera las normas de seguridad para superficies limpias y secas antideslizantes según ANSI A 1264.2-2006 y OSHA 1910.38
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Descripción | Formas prefijadas ToughStripe |
| Tipo de adhesivo | Caucho, Permanente |
| Recubrimiento | None |
| Color | Blanco |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Cinta |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | None |
| Mostrar más |