Learn More
Brady™ Marcadores de divisores para marcado de suelos ToughStripe™
Código de producto. 11761236
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Longitud (imperial):
5 in
8 in
10 in
Anchura (imperial):
2 in
3 in
4 in
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Color Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
11761236 Negro 10 in 4 in 1 paquete
11781206 Rojo 5 in 2 in 1 paquete
11791206 Verde 5 in 2 in 1 paquete
11711216 Amarillo 5 in 2 in 1 paquete
11721216 Negro 5 in 2 in 1 paquete
11701216 Azul 5 in 2 in 1 paquete
11731216 Blanco 5 in 2 in 1 paquete
11701226 Rojo 8 in 3 in 1 paquete
11721226 Azul 8 in 3 in 1 paquete
11711226 Verde 8 in 3 in 1 paquete
11731226 Amarillo 8 in 3 in 1 paquete
11741226 Negro 8 in 3 in 1 paquete
11751226 Blanco 8 in 3 in 1 paquete
11721236 Rojo 10 in 4 in 1 paquete
11731236 Verde 10 in 4 in 1 paquete
11751236 Amarillo 10 in 4 in 1 paquete
11741236 Azul 10 in 4 in 1 paquete
11771236 Blanco 10 in 4 in 1 paquete
18 options
Código de producto. 11761236
Marca: Brady™ 104464
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cinta duradera con forma de T perfecta para marcar zonas de almacenamiento de sedimentos y resbaladizas, así como otras áreas designadas
Larga duración
  • Resiste el tráfico de carretillas sin desgarrarse ni levantarse
  • El diseño de perfil bajo minimiza los desgarros y arañazos de patines, gatos para plataformas, etc.
  • Fabricadas con poliéster resistente y adhesivo agresivo
Extracción indolora
  • No dejan trozos ni escamas cuando se retira: salen de una sola pieza
  • Retirada limpia sin ningún residuo adhesivo antiestético ni daños en el suelo
Gran visibilidad
  • La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva
  • El perfil bajo minimiza la acumulación de residuos por los bordes que se produce con marcas de suelo más gruesas (extruidas)
  • La superficie resiste marcas y manchas y se limpia para quedar como nueva
  • Disponibles en varios colores de alto impacto.
Spécification
Certificaciones/conformidad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Descripción Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más)
Tipo de adhesivo Caucho, Permanente
Recubrimiento None
Color Negro
Acabado Gloss
Formato Cinta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Tipo de producto Label Tape
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para indicar la ubicación de equipos de seguridad y salidas
Satinado 115 unidades Gardner
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -18°C
N.° por paquete 20 Pieces/Pack
Cantidad 20/paq.
Forma Con forma de T
Intervalo de temperatura (imperial) De 0° a 130 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a +54 °C
Grosor (imperial) 0,008 in
Grosor (métrico) 0,201 mm
Dimensions (LxW) 254 x 101,60 mm
Longitud (imperial) 10 in
Longitud (métrico) 25,4 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 101,60 mm
Altura (imperial) 10 in.
Altura (métrico) 254.00 mm
Alternate Part Number TS-101.60-514-DIV-BK-20
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.