Learn More
Brady™ Marcadores de esquinas para marcado de suelos ToughStripe™
Código de producto. 11771216
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Longitud (imperial):
5 in
8 in
10 in
Anchura (imperial):
2 in
3 in
4 in
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Color Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
11771216 Amarillo 8 in 3 in 1 paquete
11731206 Verde 5 in 2 in 1 paquete
11721206 Rojo 5 in 2 in 1 paquete
11771206 Blanco 5 in 2 in 1 paquete
11741206 Azul 5 in 2 in 1 paquete
11751206 Amarillo 5 in 2 in 1 paquete
11761206 Negro 5 in 2 in 1 paquete
11741216 Rojo 8 in 3 in 1 paquete
11751216 Verde 8 in 3 in 1 paquete
11761216 Azul 8 in 3 in 1 paquete
11781216 Negro 8 in 3 in 1 paquete
11791216 Blanco 8 in 3 in 1 paquete
11761226 Rojo 10 in 4 in 1 paquete
11771226 Verde 10 in 4 in 1 paquete
11791226 Amarillo 10 in 4 in 1 paquete
11781226 Azul 10 in 4 in 1 paquete
11701236 Negro 10 in 4 in 1 paquete
11711236 Blanco 10 in 4 in 1 paquete
18 options
Código de producto. 11771216
Marca: Brady™ 104445
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cinta duradera perfecta para marcar zonas de almacenamiento de sedimentos y resbaladizas, así como otras áreas designadas
Larga duración
  • Resiste el tráfico de carretillas sin desgarrarse ni levantarse
  • El diseño de perfil bajo minimiza los desgarros y arañazos de patines, gatos para plataformas, etc.
  • Fabricadas con poliéster resistente y adhesivo agresivo
Extracción indolora
  • No dejan trozos ni escamas cuando se retira: salen de una sola pieza
  • Retirada limpia sin ningún residuo adhesivo antiestético ni daños en el suelo
Gran visibilidad
  • La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva
  • El perfil bajo minimiza la acumulación de residuos por los bordes que se produce con marcas de suelo más gruesas (extruidas)
  • La superficie resiste marcas y manchas y se limpia para quedar como nueva
  • Disponibles en varios colores de alto impacto.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Descripción Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más)
Tipo de adhesivo Caucho, Permanente
Recubrimiento None
Color Amarillo
Acabado Gloss
Formato Cinta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Tipo de producto Label Tape
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para indicar la ubicación de equipos de seguridad y salidas
Satinado 115 unidades Gardner
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -18°C
N.° por paquete 20 Pieces/Pack
Cantidad 20/paq.
Forma Con forma de L
Intervalo de temperatura (imperial) De 0° a 130 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a +54 °C
Grosor (imperial) 0,008 in
Grosor (métrico) 0,201 mm
Dimensions (LxW) 203.20 x 203.2 mm
Longitud (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 20,32 cm
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 76,20 mm
Altura (imperial) 8 in.
Altura (métrico) 203.20 mm
Alternate Part Number TS-76.20-514-COR-YL-20