Learn More
Brady™ Marcadores de esquinas para marcado de suelos ToughStripe™
Descripción
Larga duración
- Resiste el tráfico de carretillas sin desgarrarse ni levantarse
- El diseño de perfil bajo minimiza los desgarros y arañazos de patines, gatos para plataformas, etc.
- Fabricadas con poliéster resistente y adhesivo agresivo
- No dejan trozos ni escamas cuando se retira: salen de una sola pieza
- Retirada limpia sin ningún residuo adhesivo antiestético ni daños en el suelo
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva
- El perfil bajo minimiza la acumulación de residuos por los bordes que se produce con marcas de suelo más gruesas (extruidas)
- La superficie resiste marcas y manchas y se limpia para quedar como nueva
- Disponibles en varios colores de alto impacto.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Descripción | Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más) |
| Tipo de adhesivo | Caucho, Permanente |
| Recubrimiento | None |
| Color | Rojo |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Cinta |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | None |
| Mostrar más |