Learn More
Brady™ Marcadores de esquinas para marcado de suelos ToughStripe™
Código de producto. 11731206
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Longitud (imperial):
5 in
8 in
10 in
Anchura (imperial):
2 in
3 in
4 in
Tamaño de la unidad:
1 paquete
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
11731206 Verde 5 in 2 in 1 paquete
11721206 Rojo 5 in 2 in 1 paquete
11771206 Blanco 5 in 2 in 1 paquete
11741206 Azul 5 in 2 in 1 paquete
11751206 Amarillo 5 in 2 in 1 paquete
11761206 Negro 5 in 2 in 1 paquete
11741216 Rojo 8 in 3 in 1 paquete
11751216 Verde 8 in 3 in 1 paquete
11761216 Azul 8 in 3 in 1 paquete
11771216 Amarillo 8 in 3 in 1 paquete
11781216 Negro 8 in 3 in 1 paquete
11791216 Blanco 8 in 3 in 1 paquete
11761226 Rojo 10 in 4 in 1 paquete
11771226 Verde 10 in 4 in 1 paquete
11791226 Amarillo 10 in 4 in 1 paquete
11781226 Azul 10 in 4 in 1 paquete
11701236 Negro 10 in 4 in 1 paquete
11711236 Blanco 10 in 4 in 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 11731206 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 104431
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cinta duradera perfecta para marcar zonas de almacenamiento de sedimentos y resbaladizas, así como otras áreas designadas
Larga duración
  • Resiste el tráfico de carretillas sin desgarrarse ni levantarse
  • El diseño de perfil bajo minimiza los desgarros y arañazos de patines, gatos para plataformas, etc.
  • Fabricadas con poliéster resistente y adhesivo agresivo
Extracción indolora
  • No dejan trozos ni escamas cuando se retira: salen de una sola pieza
  • Retirada limpia sin ningún residuo adhesivo antiestético ni daños en el suelo
Gran visibilidad
  • La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva
  • El perfil bajo minimiza la acumulación de residuos por los bordes que se produce con marcas de suelo más gruesas (extruidas)
  • La superficie resiste marcas y manchas y se limpia para quedar como nueva
  • Disponibles en varios colores de alto impacto.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Descripción Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más)
Tipo de adhesivo Caucho, Permanente
Recubrimiento None
Color Verde
Acabado Gloss
Formato Cinta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Tipo de producto Label Tape
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para indicar la ubicación de equipos de seguridad y salidas
Satinado 115 unidades Gardner
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -18°C
N.° por paquete 20 Pieces/Pack
Cantidad 20/paq.
Forma Con forma de L
Intervalo de temperatura (imperial) De 0° a 130 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a +54 °C
Grosor (imperial) 0,008 in
Grosor (métrico) 0,201 mm
Dimensions (LxW) 127 x 127 mm
Longitud (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 12,7 cm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50,80 mm
Altura (imperial) 5 in.
Altura (métrico) 127.00 mm
Alternate Part Number TS-50.80-514-COR-GR-20