Learn More
Brady™ Flechas de suelo ToughStripe™
Código de producto. p-4518144
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 4 pulg.
101,60 x 254 mm
101,6 x 254,0 mm (An × Al)
50,80 x 127 mm
50,8 x 127,0 mm (An x Al)
76,20 x 203,20 mm
8 x 3 pulg.
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color unitSize
11797074 50,80 x 127 mm Rojo 1 paquete
11707084 50,8 x 127,0 mm (An x Al) Verde 1 paquete
11717084 50,80 x 127 mm Azul 1 paquete
11727084 50,8 x 127,0 mm (An x Al) Amarillo 1 paquete
11757084 76,20 x 203,20 mm Rojo 1 paquete
11767084 76,20 x 203,20 mm Verde 1 paquete
11707094 8 x 3 pulg. Blanco 1 paquete
11797084 8 x 3 pulg. Negro 1 paquete
11787084 8 x 3 pulg. Amarillo 1 paquete
11717094 101,60 x 254 mm Rojo 1 paquete
11727094 101,60 x 254 mm Verde 1 paquete
11777084 76,20 x 203,20 mm Azul 1 paquete
11737094 101,6 x 254,0 mm (An × Al) Azul 1 paquete
11747094 101,60 x 254 mm Amarillo 1 paquete
11757094 101,6 x 254,0 mm (An × Al) Negro 1 paquete
11767094 10 x 4 pulg. Blanco 1 paquete
16 options
Código de producto. 11797074
Marca: Brady™ 104412
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las flechas de suelo ToughStripe™ son formas de marcado de suelo troqueladas extremadamente duraderas que están fabricadas con poliéster reforzado con un adhesivo ultra agresivo y resisten el tráfico de carretillas.
  • El marcado de suelos visible mejora la seguridad y la organización en casi cualquier entorno industrial
  • La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
  • Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para identificar equipo y rutas de salida
  • Lo puede aplicar con facilidad una persona que trabaje sola
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternate Part Number TS-50.80X127.00-514-ARO-RD-100
Acabado Alto satinado
Material Poliéster
Cantidad 100/Paq.
Tipo de adhesivo Caucho permanente
Descripción Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y señalar equipos de seguridad importantes y rutas de salida.
Altura (imperial) 5 pulg
Altura (métrico) 127 mm
Temperatura máx. (imperial) 129 °F
Temperatura mín. (imperial) 0 °F
Grosor 2 mil
Anchura (imperial) 2 pulg
Anchura (métrico) 50,8 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a 54 °C
Forma Arrow
Intervalo de temperatura (imperial) De 0 °F a 129 °F
Dimensiones (L x An) 50,80 x 127 mm
Texto mostrado Arrow
Tipo de producto Cinta de marcado de suelo ToughStripe™
Color Rojo