Learn More
Brady™ Flechas de suelo ToughStripe™
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 4 pulg.
101,60 x 254 mm
101,6 x 254,0 mm (An × Al)
50,80 x 127 mm
50,8 x 127,0 mm (An x Al)
76,20 x 203,20 mm
8 x 3 pulg.
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
missing translation for 'unitSize'
1 paquete
Beschreibung
- El marcado de suelos visible mejora la seguridad y la organización en casi cualquier entorno industrial
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
- Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para identificar equipo y rutas de salida
- Lo puede aplicar con facilidad una persona que trabaje sola
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 |
| Acabado | Alto satinado |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Tipo de adhesivo | Caucho permanente |
| Descripción | Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y señalar equipos de seguridad importantes y rutas de salida. |
| Altura (imperial) | 10 pulg |
| Altura (métrico) | 254 mm |
| Temperatura máx. (imperial) | 129 °F |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur