Learn More
Brady™ Etiquetas para viales, centrífuga o tubos Eppendorf™ TLS 2200™ y TLS-PC™
Código de producto. 10733183
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/rollo
500/paq.
Altura (métrico):
12,7 mm
25 mm
55,88 mm
66,675 mm
Material:
Paño de nailon
Poliéster
Vinilo
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Altura (métrico) Material unitSize
10733183 100/rollo 66,675 mm Poliéster 1 ROLL
10512212 500/paq. 25 mm Paño de nailon 1 rollo
10618922 100/rollo 12,7 mm Poliéster 1 rollo
11532905 100/rollo 55,88 mm Vinilo 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10733183 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 062278
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas para viales, centrífuga o tubos Eppendorf™ TLS 2200™ y TLS-PC™ son perfectas para cables, ID de laboratorio o etiquetado general donde hay que proteger los gráficos.
  • Etiquetas para las impresoras portátiles de transferencia térmica TLS 2200™ y TLS-PC Link™
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • El material de tela de nailon con revestimiento de poliamida blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de –40 a 90 °C y se recomienda para uso en interiores.
  • El poliéster autolaminado (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente, una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y rendimiento a temperaturas altas/bajas.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHs
Descripción Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto TLS 2200™/etiqueta TLS-PC Link™
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubo para centrífuga, vial criogénico, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio, tubo para PCR
Para utilizar con (equipo) Sistema de etiquetado BMP™61; impresora de etiquetas BMP™71; sistema de etiquetado térmico TLS 2200™; sistema de etiquetado térmico TLS-PC LINK™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 100/rollo
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a 110 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0,048 mm
Repetición vertical (métrico) 69,85 mm
Dimensions (LxW) 2,625 pulgadas × 0,6 pulgadas (Al × An)
Anchura (imperial) 0,6 in
Anchura (métrico) 15,24 mm
Altura (imperial) 2,62 in
Altura (métrico) 66,675 mm