Learn More
Brady™ y etiquetas de impresora de transferencia térmica portátil TLS-PC Link™ para placas de pocillos
Código de producto. 10513172
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color unitSize
10513172 Blanco 1 rollo
1 options
Código de producto. 10513172
Marca: Brady™ 062272
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiquetas para placas de pocillos
  • Etiquetas duraderas y resistentes a productos químicos y disolventes; la tinta no se borrará ni desvanecerá y el texto permanece nítido y legible
  • Las etiquetas imprimibles permiten incluir más información en leyendas de cualquier tamaño
Información de órdenes
Etiquetas disponibles en otros materiales y tamaños; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente para obtener información sobre pedidos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AGA, CSA, UL
Descripción Montaje en superficie
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto TLS 2200™/etiqueta TLS-PC Link™
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, placas de clasificación, orificio pasante superior, placas de pocillos
Para utilizar con (equipo) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 750/Paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) De -94 a 248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +120 °C
Grosor (métrico) 0,091 mm
Repetición vertical (métrico) 9,52 mm
Anchura (imperial) 1,9 in
Anchura (métrico) 48,26 mm
Altura (imperial) 0,25 in
Altura (métrico) 6,35 mm