Learn More
Brady™ y etiquetas de impresora de transferencia térmica portátil TLS-PC Link™ para viales/tubos de 0.5 a 8 ml
Código de producto. p-4911621
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,5 in
0,9 in
Altura (imperial):
0,5 in
0,75 in
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
Código de producto. 10572782
Marca: Brady™ 062257
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiquetas para viales y tubos de 0.5 a 8 ml
  • Etiquetas duraderas y resistentes a productos químicos y disolventes; la tinta no se borrará ni desvanecerá y el texto permanece nítido y legible
  • Las etiquetas imprimibles permiten incluir más información en leyendas de cualquier tamaño
  • Perfectas para distintos entornos desde nitrógeno líquido hasta esterilizaciones en autoclave
Información de órdenes
Etiquetas disponibles en otros materiales y tamaños; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente para obtener información sobre pedidos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815), UL
Descripción Montaje en superficie
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Paño de nailon
Tipo de producto TLS 2200™/etiqueta TLS-PC Link™
Para utilizar con (aplicación) Tubo para centrífuga, vial criogénico, tubo Eppendorf, identificación general e industrial, identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles, tubo para PCR
Para utilizar con (equipo) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 500/paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) (de –320 a 194 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +90 °C
Grosor (métrico) 0,165 mm
Repetición vertical (métrico) 15,87 mm
Anchura (imperial) 0,9 in
Anchura (métrico) 22,86 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 12,7 mm