Learn More
Brady™ y etiquetas de impresora de transferencia térmica portátil TLS-PC Link™ para viales/tubos de 0.5 a 8 ml
Descripción
- Etiquetas duraderas y resistentes a productos químicos y disolventes; la tinta no se borrará ni desvanecerá y el texto permanece nítido y legible
- Las etiquetas imprimibles permiten incluir más información en leyendas de cualquier tamaño
- Perfectas para distintos entornos desde nitrógeno líquido hasta esterilizaciones en autoclave
Información de órdenes
Etiquetas disponibles en otros materiales y tamaños; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente para obtener información sobre pedidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815), UL |
| Descripción | Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Paño de nailon |
| Tipo de producto | TLS 2200™/etiqueta TLS-PC Link™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de laboratorio, identificación de paneles, marcado de cables |
| Para utilizar con (equipo) | BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |
| Mostrar más |