Learn More
Brady™ Etiquetas de uso general TLS 2200™ y TLS-PC Link™
Código de producto. 12867238
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/rollo
250/paq.
500/paq.
Acabado:
Mate
Satinado
Altura (métrico):
12 mm
1,9 cm
2,5 cm
38,1 mm
Material:
Paño de nailon
Poliéster
Vinilo
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
Código de producto. Cantidad Acabado Altura (métrico) Material unitSize
12867238 250/paq. Mate 1,9 cm Vinilo 1 rollo
11767365 100/rollo Satinado 12 mm Poliéster 1 rollo
10475252 250/paq. Mate 38,1 mm Paño de nailon 1 rollo
10600473 500/paq. Mate 38,1 mm Paño de nailon 1 ROLL
12912384 250/paq. Mate 2,5 cm Vinilo 1 rollo
10314982 500/paq. Satinado 2,5 cm Poliéster 1 rollo
6 options
Código de producto. 12867238
Marca: Brady™ 018422
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas de uso general TLS-PC Link™ son ideales para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
  • Material de tela de nailon
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL, RoHS 2002/95/CE, MCV 2005/618/CE
Descripción Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Vinilo
Tipo de producto Etiqueta de uso general
Para utilizar con (aplicación) Frascos, tubo cónico, placa de pocillos profundos, identificación general e industrial, identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles, placa de Petri
Para utilizar con (equipo) TLS 2200™ o TLS-PC Link™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 250/paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (métrico) 0,102 mm
Repetición vertical (métrico) 22,23 mm
Calibre de alambre De 7 a 0 AWG
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 19,05 mm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 1,9 cm