Learn More
Brady™ Etiquetas de uso general TLS 2200™ y TLS-PC Link™
Código de producto. 11767365
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/rollo
250/paq.
500/paq.
Acabado:
Mate
Satinado
Altura (métrico):
12 mm
1,9 cm
2,5 cm
38,1 mm
Material:
Paño de nailon
Poliéster
Vinilo
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Acabado Altura (métrico) Material unitSize
11767365 100/rollo Satinado 12 mm Poliéster 1 rollo
10475252 250/paq. Mate 38,1 mm Paño de nailon 1 rollo
10600473 500/paq. Mate 38,1 mm Paño de nailon 1 ROLL
12867238 250/paq. Mate 1,9 cm Vinilo 1 rollo
12912384 250/paq. Mate 2,5 cm Vinilo 1 rollo
10314982 500/paq. Satinado 2,5 cm Poliéster 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11767365 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 018363
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Las etiquetas de uso general TLS-PC Link™ son ideales para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
  • Etiquetas para las impresoras portátiles de transferencia térmica TLS 2200™ y TLS-PC Link™
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente (B-423) cumple los requisitos de material libre de halógenos según DIN VDE 0472 parte 815 y tiene una temperatura de servicio de –70 a 110 °C.
  • El material de tela de nailon con revestimiento de poliamida blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de –40 a 90 °C y se recomienda para uso en interiores.
Spezifikation
Certificaciones/conformidad AGA, CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815), UL, RoHS 2002/95/CE y MCV 2005/618/CE
Descripción Etiquetas TLS 2200/TLS-PC Link BradyBondz
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Satinado
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto Etiqueta de uso general
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, códigos de barras, frascos, ID de componentes, tubo cónico, placa de pocillos profundos, ID de equipos, ID de uso general, placa de Petri, placas de clasificación, orificio pasante (superior)
Para utilizar con (equipo) TLS 2200™ o TLS-PC Link™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 100/rollo
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,003 in
Grosor (métrico) 0,076 mm
Repetición vertical (métrico) 15,87 mm
Dimensions (LxW) 0,5 pulgadas × 1 pulgadas (Al × An)
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 12 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.