Learn More
Brady™ Etiquetas de uso general TLS 2200™ y TLS-PC Link™
Descripción
- Etiquetas para las impresoras portátiles de transferencia térmica TLS 2200™ y TLS-PC Link™
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente (B-423) cumple los requisitos de material libre de halógenos según DIN VDE 0472 parte 815 y tiene una temperatura de servicio de –70 a 110 °C.
- El material de tela de nailon con revestimiento de poliamida blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de –40 a 90 °C y se recomienda para uso en interiores.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CSA, UL, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815), RoHS 2002/95/CE y MCV 2005/618/CE |
| Descripción | Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Paño de nailon |
| Tipo de producto | Etiqueta de uso general |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de laboratorio, identificación de paneles, marcado de cables |
| Mostrar más |