Learn More
Brady™ Etiquetas de uso general TLS 2200™ y TLS-PC Link™
Descripción
- Etiquetas para las impresoras portátiles de transferencia térmica TLS 2200™ y TLS-PC Link™
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente (B-423) cumple los requisitos de material libre de halógenos según DIN VDE 0472 parte 815 y tiene una temperatura de servicio de –70 a 110 °C.
- El material de tela de nailon con revestimiento de poliamida blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de –40 a 90 °C y se recomienda para uso en interiores.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AGA, CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815), UL, RoHS 2002/95/CE y MCV 2005/618/CE |
| Descripción | Etiquetas TLS 2200/TLS-PC Link BradyBondz |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Etiqueta de uso general |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguimiento de activos, códigos de barras, frascos, ID de componentes, tubo cónico, placa de pocillos profundos, ID de equipos, ID de uso general, placa de Petri, placas de clasificación, orificio pasante (superior) |
| Mostrar más |