Learn More
Brady™ Etiquetas para vial de transferencia térmica
Click to view available options
Anchura (imperial):
2,2 in
2,62 in
Anchura (métrico):
19,05 mm
25,40 mm
66,68 mm
Altura (imperial):
0,5 in
0,6 in
1 in
Altura (métrico):
55,88 mm
1,52 cm
66,675 mm
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
3000 PCS
Descripción
- Autolaminado
- 66,67 mm x 25,4 mm (2,625 × 1 pulg.), con área de impresión de 2,5 cm
Poliéster transparente
- Ideales para congelador, nitrógeno líquido, esterilización en autoclave, baños de agua caliente
- Se adaptan a placas de pocillos
- Con capa superior transparente
- Ideal para congelador, nitrógeno líquido (en viales de plástico)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815) |
| Descripción | Etiquetas imprimibles por transferencia térmica |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco, Translúcido |
| Pantalla | Consignment |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Mostrar más |