Learn More
Brady™ Etiquetas para vial de transferencia térmica
Código de producto. 10323060
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
2,2 in
2,62 in
Anchura (métrico):
19,05 mm
25,40 mm
66,68 mm
Altura (imperial):
0,5 in
0,6 in
1 in
Altura (métrico):
55,88 mm
1,52 cm
66,675 mm
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
3000 PCS
Código de producto. Anchura (imperial) Anchura (métrico) Altura (imperial) Altura (métrico) unitSize
10323060 2,62 in 66,68 mm 0,6 in 1,52 cm 3000 PCS
11801012 2,2 in 19,05 mm 0,5 in 55,88 mm 1 rollo
10031942 2,62 in 25,40 mm 1 in 66,675 mm 1 ROLL
3 options
Código de producto. 10323060
Marca: Brady™ 062379
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para viales de 1–8 ml
  • Etiquetas para imprimir con impresoras de transferencia térmica.
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • El material de tela de nailon con revestimiento de poliamida blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de –40 a 90 °C y se recomienda para uso en interiores.
  • El poliéster autolaminado (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente, una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y rendimiento a temperaturas altas/bajas.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco, Translúcido
Pantalla Consignment
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta de transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubo para centrífuga, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio, tubo para PCR, tubo, vial
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas BBP™81; impresora de etiquetas BRADY serie IP™; impresora de etiquetas BradyPrinter serie PR Plus
Incluye Roll of 3000 Labels
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 196°C
Modelo THT-153-461-3
N.° por paquete 3000 Label(s) / Roll
Cantidad 3000/paq.
Forma Rectángulo
Tamaño 66.68 mm (W) x 15.24 mm (H)
Tamaño (imperial) 0.6 x 2.625 in. (L x W)
Tamaño del panel (imperial) 0.6 in H x 2.625 in W
Tamaño del panel (métrico) 15.24 mm H x 66.68 mm W
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0,048 mm
Repetición vertical (métrico) 19,05 mm
Dimensions (LxW) 1 pulgadas × 2,625 pulgadas (Al × An)
Longitud (imperial) 0.6 in.
Anchura (imperial) 2,62 in
Anchura (métrico) 66,68 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1 in
Anchura del área de impresión (métrico) 15,24 mm
Altura (imperial) 0,6 in
Altura del área imprimible (imperial) 0.6 in.
Altura (métrico) 1,52 cm
Altura del área de impresión (métrico) 25,40 mm
Alternate Part Number THT-153-461-3