Learn More
Brady™ Etiquetas para portaobjetos de transferencia térmica
Código de producto. 13069222
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,75 in
0,9 in
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. 13069222
Marca: Brady™ 062372
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas para portaobjetos de transferencia térmica se han fabricado con poliéster de alto rendimiento (B-488) que resiste numerosos disolventes y temperaturas variables cuando se aplican a diferentes superficies, como acero inoxidable y polipropileno.
  • El material de poliéster blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
  • Ideal para etiquetado general y de código de barras en superficies planas y lisas
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Temperatura de servicio de - 40 a 160 °C (de - 40 a 320 °F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad AGA, CSA, UL
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta de transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, ID de laboratorio, placas de clasificación, etiqueta de portaobjetos, orificio pasante (superior)
Para utilizar con (equipo) BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica
Repetición horizontal (métrico) 25,40 mm
Etiquetas por fila 2
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 120 °C
Modelo THT-140-488-3
N.° por paquete 3000 Label(s) / Roll
Cantidad 3000/paq.
Forma Rectángulo
Tamaño 19.05 mm (W) x 22.86 mm (H)
Tamaño del panel (imperial) 0.9 in H x 0.75 in W
Tamaño del panel (métrico) 22.86 mm H x 19.05 mm W
Intervalo de temperatura (imperial) 248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 120 °C
Grosor (imperial) 0,0036 in
Grosor (métrico) 0,091 mm
Repetición vertical (métrico) 22,23 mm
Dimensions (LxW) 0,9 x 0,75 pulg.
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19,05 mm
Altura (imperial) 0,9 in
Altura (métrico) 2,28 cm
Alternate Part Number THT-140-488-3