Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de vinilo imprimibles por transferencia térmica
Código de producto. 30041437
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 in)
0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 pulg.)
0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 in)
0,64 x 1,9cm (0,25 x 0,75 pulg.)
1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 in)
1,9 x 1,9cm (0,75 x 0,75 pulg.)
2,54 x 1,27 cm (1 x 0,5 pulg.)
2,54 x 5,08 cm
Para utilizar con (equipo):
Impresora de transferencia térmica BBP™11
Varios modelos de impresora
Cantidad:
10.000/paq.
1500/paq
1500/paq.
3000/paq
3000/paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 1500
paquete de 3000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) Cantidad unitSize
30041437 0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 in) Impresora de transferencia térmica BBP™11 3000/paq paquete de 3000
15344770 2,54 x 5,08 cm Varios modelos de impresora 3000/paq. 1 rollo
11562985 2,54 x 1,27 cm (1 x 0,5 pulg.) Impresora de transferencia térmica BBP™11 10.000/paq. 1 rollo
30041468 0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 in) Impresora de transferencia térmica BBP™11 3000/paq paquete de 3000
13069302 0,64 x 1,9cm (0,25 x 0,75 pulg.) Varios modelos de impresora 3000/paq. 1 rollo
30041404 1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 in) Impresora de transferencia térmica BBP™11 1500/paq paquete de 1500
15287206 1,9 x 1,9cm (0,75 x 0,75 pulg.) Varios modelos de impresora 3000/paq. 1 rollo
13079302 0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 pulg.) Varios modelos de impresora 3000/paq. 1 rollo
15379360 2,54 x 5,08 cm Impresora de transferencia térmica BBP™11 1500/paq. 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 30041437 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 142207
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de tela de vinilo reposicionables para códigos de barras e identificación general, así como para volver a identificar cassettes para tejidos
  • Disponibles en varios tamaños
  • Acabado semisatinado
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL, RoHS 2002/95/CE
Tipo de adhesivo Repositionable
Color White
Acabado Semi-gloss
Formato Label
Material Vinyl Cloth
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) For laboratory identification, tissue cassette
Para utilizar con (equipo) Impresora de transferencia térmica BBP™11
Etiquetas por fila 1
Vida útil 2 años
Cantidad 3000/paq
Forma Rectangle
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 175 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Resistencia a la tracción 55 lb./in.
Grosor (imperial) 0,0073 in
Grosor (métrico) 0.185 mm
Repetición vertical (métrico) 8.89 mm
Dimensions (LxW) 0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 in)
Longitud (imperial) 0.75 in.
Anchura (imperial) 0.25 in.
Anchura (métrico) 19.05 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 25.40 mm
Altura (imperial) 0.75 in.
Altura (métrico) 1.9 cm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 2.54 cm
Alternate Part Number THT-252-498-3-SC