Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de nailon imprimibles por transferencia térmica
Código de producto. 15132243
Change view
Click to view available options
Tamaño:
0,25 x 2 in (L x An)
0,375 x 1 x 0,375 in (L x An x diám.)
0,375 x 1 in (L x An)
0,5 x 0,9 in (L x An)
0,5 in (diám.)
0,75 x 1,5 in (L x An)
2 x 1 in (L x An)
Cantidad:
1500/paq.
1500 paq
3000/paq.
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
paquete de 1500
Código de producto. Tamaño Cantidad unitSize
15132243 2 x 1 in (L x An) 1500/paq. 1 rollo
10180213 0,375 x 1 x 0,375 in (L x An x diám.) 3000/paq. 1 ROLL
12869835 0,5 x 0,9 in (L x An) 1500/paq. 1 rollo
12624585 0,75 x 1,5 in (L x An) 1500/paq. 1 rollo
15482143 0,375 x 1 in (L x An) 1500/paq. 1 rollo
13089292 0,25 x 2 in (L x An) 1500/paq. 1 rollo
30041427 0,5 in (diám.) 1500 paq paquete de 1500
7 options
Código de producto. 15132243
Marca: Brady™ 116370
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gran adhesión para su uso en autoclave, congelador o nitrógeno líquido
  • Etiquetas con acabado mate y blanco, aptas para su uso en identificaciones de laboratorio y etiquetado de viales
  • Perfil bajo
  • Recomendado para su uso con la cinta de impresora de transferencia térmica Brady serie 4900; compatible con color Brady serie 6200, 6000, 4300, 4500
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad UL, CSA C22.2 n.º 0,15-95, RoHS 2002/95/CE, DIN VDE 0472 parte 815
Descripción Thermal Transfer Printer Labels
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Paño de nailon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de etiquetado general y marcado de cables
Para utilizar con (equipo) Impresora de transferencia térmica BBP™11
Incluye Roll of 1500 Labels
Etiquetas por fila 1
Vida útil 2 años
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
Cantidad 1500/paq.
Forma Rectángulo con esquinas redondeadas
Tamaño 2 x 1 in (L x An)
Tamaño (imperial) 1 x 2 pulg
Tamaño (métrico) 2,5 x 5,1 cm
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Resistencia a la tracción 80 lb/pulg.
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0.166 mm
Repetición vertical (métrico) 28.58 mm
Dimensions (LxW) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Longitud (imperial) 1 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 50.80 mm
Anchura de la cinta (imperial) 2 in.
Anchura del área de impresión (métrico) 53.34 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 5,08 cm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 2,54 cm
Alternate Part Number THT-137-499-1.5-SC