Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de nailon imprimibles por transferencia térmica
Código de producto. 10180213
Change view
Click to view available options
Tamaño:
0,25 x 2 in (L x An)
0,375 x 1 x 0,375 in (L x An x diám.)
0,375 x 1 in (L x An)
0,5 x 0,9 in (L x An)
0,5 in (diám.)
0,75 x 1,5 in (L x An)
2 x 1 in (L x An)
Cantidad:
1500/paq.
1500 paq
3000/paq.
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
paquete de 1500
Código de producto. Tamaño Cantidad unitSize
10180213 0,375 x 1 x 0,375 in (L x An x diám.) 3000/paq. 1 ROLL
12869835 0,5 x 0,9 in (L x An) 1500/paq. 1 rollo
15132243 2 x 1 in (L x An) 1500/paq. 1 rollo
12624585 0,75 x 1,5 in (L x An) 1500/paq. 1 rollo
15482143 0,375 x 1 in (L x An) 1500/paq. 1 rollo
13089292 0,25 x 2 in (L x An) 1500/paq. 1 rollo
30041427 0,5 in (diám.) 1500 paq paquete de 1500
7 options
Código de producto. 10180213
Marca: Brady™ 019260
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gran adhesión para su uso en autoclave, congelador o nitrógeno líquido
  • Etiquetas con acabado mate y blanco, aptas para su uso en identificaciones de laboratorio y etiquetado de viales
  • Perfil bajo
  • Recomendado para su uso con la cinta de impresora de transferencia térmica Brady serie 4900; compatible con color Brady serie 6200, 6000, 4300, 4500
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad UL, CSA C22.2 n.º 0,15-95, RoHS 2002/95/CE, DIN VDE 0472 parte 815
Descripción Etiquetas de impresora de transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Paño de nailon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para identificación de laboratorio, la parte superior del vial
Para utilizar con (equipo) BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica
Incluye Roll of 3000 Labels
Etiquetas por fila 1
Vida útil 2 años
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
Cantidad 3000/paq.
Forma Rectángulo con esquinas redondeadas
Tamaño 0,375 x 1 x 0,375 in (L x An x diám.)
Tamaño (imperial) 1 x 0,375 pulg
Tamaño (métrico) 2,5 x 0,95 cm
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Resistencia a la tracción 80 lb/pulg.
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0,165 mm
Repetición vertical (métrico) 12,70 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Longitud (imperial) 0.37 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,40 mm
Anchura de la cinta (imperial) 1 in
Anchura del área de impresión (métrico) 42.55 mm
Altura (imperial) 0,37 in
Altura (métrico) 9,53 mm
Diámetro (imperial) 0,375 in
Diámetro (métrico) 2,54 cm
Alternate Part Number THT-163-499-3