Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Código de producto. p-3988135
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
1,625 in
Altura (imperial):
0,6 in
Cantidad:
3000/paquete
Material:
Poliéster
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) Cantidad Material unitSize
12069857 1,625 in 0,6 in 3000/paquete Poliéster 1 rollo
1 options
Código de producto. 12069857
Marca: Brady™ 062365
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de tela de nailon para impresoras de transferencia térmica
  • Poliéster con gran resistencia a productos químicos StainerBondz™
  • El material B-481, junto con la cinta de la serie R6410, seguirá siendo resistente cuando se exponga a xileno y a otros productos químicos que se utilizan habitualmente en el proceso de tinción de portaobjetos
  • Sin eliminación de impresión, deformación de etiquetas ni decoloración que provocarían que los códigos de barra fueran ilegibles
  • Adhesivo acrílico permanente
  • La etiqueta sigue adherida al portaobjetos
Especificaciones
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Blanco
Pantalla Consignment
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Tipo de producto Etiquetadora de portaobjetos
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, ID de etiquetas de portaobjetos
Para utilizar con (equipo) BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica
Etiquetas por fila 1
Cantidad 3000/paquete
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a 110 °C
Grosor (métrico) 0,048 mm
Repetición vertical (métrico) 19,05 mm
Dimensions (LxW) 0.6 x 1.625 in.
Longitud (imperial) 0.6 in.
Anchura (imperial) 1,625 in
Anchura (métrico) 15,24 mm
Altura (imperial) 0,6 in
Altura (métrico) 15,24 mm
Altura del área de impresión (métrico) 25,40 mm