Learn More
Brady™ Etiquetas de transferencia térmica para uso general
Descripción
- El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
- Se recomienda para su uso en interiores
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- Temperatura de servicio de -40 °C a 90 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | UL, UL969, CSA, C22.2 n.º 0.15-95, DIN VDE 0472 parte 815, RoHS, cumple 2002/95/CE |
| Descripción | Montaje en superficie |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Paño de nailon |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mostrar más |