Learn More
Brady™ Etiquetas de transferencia térmica para uso general
Código de producto. 11870615
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
1,5 in
2 in
Altura (imperial):
1,5 in
1 in
Altura (métrico):
25,4 mm
38,10 mm
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) Altura (métrico) unitSize
11870615 1,5 in 1,5 in 38,10 mm 1 ROLL
10292943 2 in 1 in 25,4 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11870615 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 062368
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de uso general de transferencia térmica son etiquetas envolventes de tela de nailon (B-499) altamente flexibles para adaptarse a superficies muy curvadas, como cables y alambres.
  • El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
  • Se recomienda para su uso en interiores
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Temperatura de servicio de -40 °C a 90 °C
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad UL, UL969, CSA, C22.2 n.º 0.15-95, DIN VDE 0472 parte 815, RoHS, cumple 2002/95/CE
Descripción Montaje en superficie
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Paño de nailon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta de transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Frascos, tubo cónico, placa de pocillos profundos, identificación de laboratorio, placa de Petri
Para utilizar con (equipo) BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica
Incluye Roll of 3000 Labels
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
Modelo THT-136-499-3
N.° por paquete 3000 Label(s) / Roll
Cantidad 3000/Paq.
Forma Rectángulo
Tamaño 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Tamaño del panel (imperial) 0.75 in H x 1.5 in W
Tamaño del panel (métrico) 19.05 mm H x 38.10 mm W
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0,165 mm
Repetición vertical (métrico) 22,23 mm
Dimensions (LxW) 1,5 pulgadas × 0,75 pulgadas (Al × An)
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 19,05 mm
Altura (imperial) 1,5 in
Altura (métrico) 38,10 mm
Alternate Part Number THT-136-499-3