Learn More
Brady™ Etiquetas para frascos de transferencia térmica
Descripción
- El vinilo blanco mate de alto rendimiento con adhesivo permanente (B-351) es perfecto para aplicaciones que requieren resistencia a las alteraciones del producto; tenga cuidado al retirar del revestimiento, ya que se trata de un material frágil.
- Las etiquetas de papel (B-402) cuentan con un adhesivo acrílico permanente, perfecto para el etiquetado de aplicaciones que requieren un material de etiqueta de bajo coste.
- Se suministran en un formato autolaminado (B-427) con una zona imprimible blanca y un área sobrelaminada translúcida para proteger el texto; el adhesivo acrílico permanente tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AGA, CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815), UL |
| Descripción | Montaje en superficie |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Pantalla | Consignment |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mostrar más |