Learn More
Brady™ Etiquetas de cassettes para tejidos StainerBondz™
Código de producto. p-3813113
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3000/paq.
450/paq.
Para utilizar con (equipo):
BBP™11, Brady 1244, impresora Brady 1344
Impresora LabXpert™
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. Cantidad Para utilizar con (equipo) unitSize
11588844 450/paq. Impresora LabXpert™ cada uno
11762453 3000/paq. BBP™11, Brady 1244, impresora Brady 1344 1 rollo
2 options
Código de producto. 11588844
Marca: Brady™ 804865
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrezca a los laboratorios de histología y anatomía patológica una solución fiable para el etiquetado de las muestras y el seguimiento de muestras
  • Las etiquetas de cassettes para tejidos pueden soportar los protocolos de procesamiento de tejidos y hasta 20 años almacenados.
  • La durabilidad y la calidad de impresión que necesitan los laboratorios de histología y patológica anatomía para garantizar un etiquetado de muestras preciso e identificable
  • Las etiquetas se deben utilizar con el sistema de fijación de etiquetas BSP 31.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHs
Descripción Etiquetas de cassettes para tejidos IDXPERT
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto Etiqueta de casetes para tejidos StainerBondz™
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, identificación de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Impresora LabXpert™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 450/paq.
Forma Rectángulo
Grosor (métrico) 0,117 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,50 mm
Altura (imperial) 0,25 pulg
Altura (métrico) 0,6 cm