Learn More
Brady™ Etiquetas de cassettes para tejidos StainerBondz™
Descripción
- Las etiquetas de cassettes para tejidos pueden soportar los protocolos de procesamiento de tejidos y hasta 20 años almacenados.
- La durabilidad y la calidad de impresión que necesitan los laboratorios de histología y patológica anatomía para garantizar un etiquetado de muestras preciso e identificable
- Las etiquetas se deben utilizar con el sistema de fijación de etiquetas BSP 31.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHs |
| Descripción | Etiquetas de cassettes para tejidos IDXPERT |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Etiqueta de casetes para tejidos StainerBondz™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación general, identificación de laboratorio |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora LabXpert™ |
| Mostrar más |